Imprimer
Micro-incinérateurs, e-Loop
Fournisseur: BioTool
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LF5.101.000 LF5.001.000
710-1472EA 761 EUR
710-1472 710-1471
Micro-incinérateurs, e-Loop
Stérilisateurs Stérilisateurs pour aiguilles
Systèmes de stérilisation électrique adaptés aux boucles, aux aiguilles et micro-instruments. Idéaux dans les laboratoires interdisant l'utilisation de gaz ou de flammes nues. L'e-Loop est dotée d'un tube en quartz résistant à l'usure et protégé par une structure externe perforée en acier inoxydable. Choix de deux unités de différents diamètres de tube, la plus grande des deux étant idéale pour la stérilisation de petits instruments tels que pinces et ciseaux. Le système de chauffage offre une chaleur homogène. L'ouverture élimine les risques d'éclaboussures de micro-organismes pathogènes.
  • Anses et aiguilles stérilisées en 5 à 7 secondes
  • La protection intégrale contre les éclaboussures protège l'utilisateur des gaz dangereux, flammes et éclaboussures de produits infectieux
  • Le tube de stérilisation est doté d'un système de réglage angulaire auto-verrouillable à 7 positions différentes
  • Plateau pour 3 instruments
  • Avertissement relatif à la chaleur résiduelle pour éviter les brûlures
Informations de commande: Accessoires en option : support conçu spécifiquement pour les porte-boucles d'inoculation BioTool, plateau en acier inoxydable positionné sur le côté gauche du stérilisateur et porte-boucles d'inoculation en acier inoxydable avec câble de Ø 0,6 à 1 mm.