Imprimer
Éthanol dénaturé pour la désinfection des salles blanches
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FBC570DE FBT170DE
141-1371EA 228 EUR
141-1371 141-1372
Éthanol dénaturé pour la désinfection des salles blanches
Produits nettoyants Désinfectants
Éthanol 70 % avec 30 % d'eau purifiée dénaturée avec de l'alcool isopropylique.
  • Mélange alcool/eau filtré à 0,2 micron
  • Conforme aux directives BPF, fabriqué sous une hotte à flux laminaire dans une salle blanche de catégorie C
Contec sterile alcohol is provided sterile by gamma irradiated using a validated process at no less than 25 kGy. Guaranteed endotoxin levels of \<0,25 EU/ml
Cdt: Double emballage en conditionnement linéaire résistant aux déchirures.
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.