Imprimer
Turbidimètre, Turbitec 2
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
K1EAS20AF59001EA 2160 EUR
K1EAS20AF59001 K2EAS20AF59001
Turbidimètre, Turbitec 2
Turbidimètres
Appareil de mesure de la concentration des cellules par le procédé Turbitec pour la cytologie en phase liquide dans le dépistage du cancer du col de l'utérus.
  • Analyse optique via une mesure de turbidité qui corrèle dans une concentration cellulaire
  • S'utilise ensuite pour identifier le volume de l'échantillon
  • Dispositif simple indique clairement la gamme de volume de l'échantillon en utilisant une série de cinq lumières