Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
BioRS, strong cation exchange columns designed for monoclonal antibodies (MAbs) and associated variants. The unique non porous pellicular resin provides the resolving power to separate MAb variants that differ by as little as one charged residue. A hydrophilic layer surrounds the polymeric beads and eliminates hydrophobic interactions with the resin, resulting in very efficient peaks. A proprietary grafted cation-exchange surface provides pH selectivity control for high-resolution separations.
UHPLC, high throughput analysis
Specially developed bio-inert PEEK lined stainless steel column hardware
High pressure compatibility
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.