Imprimer
Chaussures de sécurité, à Velcro®, Protektor Line, 2230/2232
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2232/47 2232/36 2232/37 2232/38
ABEB2232/47EA 84.7 EUR
ABEB2232/47 ABEB2232/36 ABEB2232/37 ABEB2232/38
Chaussures de sécurité, à Velcro®, Protektor Line, 2230/2232
Chaussures et bottes
Chaussures antistatiques, partie supérieure en cuir lisse, revêtement en cuir et semelle de marche antidérapante en polyuréthane.
  • Semelle de marche en polyuréthane fortement antidérapante
  • Embout métallique
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
  • Double fermeture Velcro®
Pour une utilisation en cuisines.
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRC