Imprimer
Tubes de collecte de sang avec héparine de sodium, sous vide, Vacutest®
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
123100 123300 12340
720-2690EA 357 EUR
720-2690 720-2691 720-2692
Tubes de collecte de sang avec héparine de sodium, sous vide, Vacutest®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Ces tubes sont fabriqués en polyéthylène téréphtalate (PET) résistant aux contraintes mécaniques, à la centrifugation, aux bris pendant les procédures d'utilisation et en cas d'incident fortuit. Le PET transparent permet l'inspection visuelle du sang, et autres liquides biologiques collectés. Les étiquettes sont fabriquées à partir de papier adhésif pour applications médicales (40×20 mm) imprimé en trois couleurs.
  • Disponibles en trois tailles
  • Couleurs du système de fermeture conformes aux normes ISO 6710 et EN 14820 pour l'identification des tubes
  • Durée de vie de 18 mois
Le système de fermeture se compose d'un bouchon en caoutchouc perçable, et d'un capuchon en polyéthylène de butyle. Le bouchon présente un creux à l'endroit à percer, ce qui protège l'utilisateur d'un possible contact. Le bouchon de sécurité protège contre l'aérosol et les projections, et empêche tout contact entre l'utilisateur et le bouchon en caoutchouc perçable, ce qui permet facilite le recapuchonage du tube à essai.