Imprimer
Armoires de sécurité, type 90, S-PHOENIX-90
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30313001 30313002 30314001 30314002 30233001 30233002 30118001 30118002 30234001 30234002 30207001 30207002
MSGA30313001EA 3030 EUR
MSGA30313001 MSGA30313002 MSGA30314001 MSGA30314002 MSGA30233001 MSGA30233002 MSGA30118001 MSGA30118002 MSGA30234001 MSGA30234002 MSGA30207001 MSGA30207002
Armoires de sécurité, type 90, S-PHOENIX-90
Mobilier Armoires de stockage
Armoires de sécurité ignifugées, type 90 (résistant au feu durant 90 minutes).
  • Portes pliantes pour un gain de place
  • Éléments de sécurité montés en dehors du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Système d'arrêt en cas d'ouverture de la porte (en option), pour retirer ou stocker de façon pratique et sûre les conteneurs
  • Portes verrouillables avec serrure à barillet (intégration dans un système de verrouillage possible)
  • Aides de réglage pour la compensation des inégalités du sol
  • Conduits d'air intégrés (NW 75) prêts pour le raccordement à un système d'évacuation technique
Certifications: Conformité à la norme EN 14727 (mobilier de laboratoire). Testée en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1. Homologation GS, marquage CE de conformité.
Informations de livraison: Fournies sans équipement intérieur. Les équipements intérieurs doivent être commandés séparément. Rendez-vous sur www.vwr.com ou contactez votre agence Avantor pour plus d'informations.