Imprimer
Capsules de filtration, Sartobind®
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
96HICP42EUC11A 92IEXQ42D4-OOA 92STPA42DD-11D 92IEXQ42D4-SSA 92IEXS42D4-OOA 92IEXS42D4-SSA 92IEXQ42DD-11D 92HICP42DD-11D
SARP96HICP42EUC11AEA 773 EUR
SARP96HICP42EUC11A SARP92IEXQ42D4-OOA SARP92STPA42DD-11D SARP92IEXQ42D4-SSA SARP92IEXS42D4-OOA SARP92IEXS42D4-SSA SARP92IEXQ42DD-11D SARP92HICP42DD-11D
Capsules de filtration, Sartobind®
Filtres Capsules de filtration
Capsules à échange d'ions jetables prêtes à l'emploi pour la capture et le polissage dans l'industrie de la bioproduction. Idéales pour les applications comme l'élimination de l'ADN, des virus, des endotoxines et des contaminants protéiques.
  • Simple d'utilisation
  • Rapidité de fonctionnement
  • Consommation réduite du tampon
Cellulose renforcée stabilisée.