Imprimer
Appareils de mesure multi-paramètres, portables, 3320
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2FA310 2FA311 2FA312 2EA310 2EA312
665-0319EA 1760 EUR
665-0319 665-0320 665-0321 665-0313 665-0315
Appareils de mesure multi-paramètres, portables, 3320
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Multi 3320 Cet appareil de mesure avancé dispose de deux entrées pour la mesure simultanée du pH et de la conductivité, ou du pH et de l'oxygène dissous. Il est parfait pour les mesures dans les eaux souterraines et de surface, les aquacultures et les eaux usées.
  • LCD rétroéclairé pour afficher deux mesures en même temps
  • Boîtier robuste et étanche (IP 67)
  • Mémoire avec fonctionnalité d'enregistrement de données entre 1 s et 60 min
  • Toutes les entrées sont conformes aux BPL avec l'heure, la date et le numéro d'identification sélectionnable
  • L'interface USB étanche permet un transfert de données rapide et facile
pH/Cond 3320: Cet appareil de mesure portable comporte deux entrées pour la mesure simultanée de la valeur de la conductivité et pH ou d'ions ou d'ORP. Il est idéal pour la plupart des applications en chimie des procédés, en sciences de la vie, ainsi que dans les domaines de l'agroalimentaire et des boissons, et de l'industrie pharmaceutique (mesure du pH et de la conductivité conformément aux normes de la pharmacopée américaine).
This advanced meter features two inputs for the simultaneous measurement of pH and conductivity, or pH and dissolved oxygen. It is perfect for measurements in ground and surface water, aquacultures and waste water.
Informations de commande: Les instruments sont fournis avec un manuel, un CD-ROM, des piles et un câble USB. Les appareils sont également disponibles sous forme de kits contenant des capteurs et des accessoires.