Imprimer
Balances alimentaires industrielles, Valor® 2000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30072346 30072347 30072316 30072318 30072317 30072349 30072315 30072348
611-4392EA 326 EUR
611-4392 611-4393 611-4389 611-4391 611-4390 611-4395 611-4388 611-4394
Balances alimentaires industrielles, Valor® 2000
Balances
Balance compacte et étanche conçue pour l'industrie alimentaire. Les caractéristiques comprennent un clavier avec deux interrupteurs mécaniques sur les modèles V22PWE et quatre sur les modèles V22XWE, des pieds réglables, un niveau à bulle et un couvercle à ressort pour protéger le connecteur d'alimentation de la balance contre la pénétration d'humidité, notamment lors des lavages. Le double affichage LED à l'arrière et à l'avant permet à deux opérateurs de travailler avec la Valor® 2000 en même temps. Balance avec boîtier en plastique ou en acier inoxydable au choix ; les modèles avec boîtier en acier inoxydable disposent également d'un mode de pesage de contrôle.
  • Temps de stabilisation de 0,5 s
  • La conception Flow Thru™ protège la balance des dégâts des eaux : l'eau s'écoule, garantissant ainsi que la balance reste propre et opérationnelle
  • Le clavier en polycarbonate épais est résistant aux chocs et aux perforations
  • La conception facile à nettoyer et hygiénique prend en charge les systèmes certifiés HACCP
  • Poignée de transport et batterie au plomb rechargeable avec jusqu'à 50 heures d'autonomie continue, permettant un fonctionnement portable
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant