Les bains pour viscosimètres Viscotemp 15, 24 et 40 sont des bains en acier inoxydable grande qualité avec une fenêtre de visualisation en verre. Les unités peuvent être utilisées dans la plage de températures comprise entre 0 et 105 °C. Avec le thermostat Viscocool et ses éléments de régulation Peltier, il n‘est plus nécessaire d‘apporter de l‘eau de refroidissement, ni d‘utiliser des refroidisseurs additionnels. De par sa conception claire, le système mono-chambre avec éclairage de fond en option garantit une vue claire et un nettoyage facile. Ces bains sont parfaits pour déterminer l'indice de viscosité des huiles de moteur ou la viscosité des plastiques dans la solution.
- Plage de température de fonctionnement jusqu'à 100 °C
- Résolution de l'indication 0,01 °C
Les modèles Viscotemp 15 peuvent accueillir jusqu'à quatre stations de mesure manuelle ou deux supports de mesure automatique, iVisc ou S 5 (PVS). Les modèles Viscotemp 24 offrent un espace prévu pour sept viscosimètres ou jusqu'à quatre supports de mesure automatique. Les deux versions peuvent être équipées de modules de nettoyage. Le modèle Viscotemp 40 a été conçu exclusivement pour les mesures manuelles avec douze stations de mesure. Avec le fluide caloporteur Therm 180 (disponible séparément), les thermostats peuvent être utilisés comme bains thermostatés résistant à la corrosion pour les échantillons agressifs, par exemple, les polyamides dissous dans une solution d'acide sulfurique.
Contrôleur Silver:
Puissance calorifique de 1,3 kW
Affichage LCD
Programmateur avec 1 programme et 20 segments
Contrôleur Gold:
Puissance calorifique de 2,6 kW
Affichage TFT couleur
Programmateur avec 5 programmes et 150 segments
Capacité maximale de la pompe:
Tous les modèles: 22 L/min, 0,55 bar
Informations de livraison: Fourni sans plaques de protection/ponts du bain qui doivent être commandés séparément.
Attention: * Requiert l'unité de refroidissement des températures proches ou inférieures à la température ambiante.