Imprimer
Water sampling bottles, sterile, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
331-0256EA 267 EUR
331-0256 331-0270 331-0275 331-0277 VWRI331-0256.1 VWRI331-0267.1 VWRI331-0268.1 VWRI331-0269.1 VWRI331-0270.1 VWRI331-0271.1 VWRI331-0272.1 VWRI331-0273.1 VWRI331-0274.1 VWRI331-0275.1 VWRI331-0276.1 VWRI331-0277.1
Water sampling bottles, sterile, VWR®
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
PET, vierge, de qualité alimentaire avec bouchons en PP.
  • Different coloured caps for easy indentification of test
  • Tamper-evident strip to ensure sampling integrity
  • Full traceability, batch number and individual bottle number on each label
  • Fully recyclable
  • Cap diameter: 32 mm
Lightweight, durable bottles. Bouchons conçus pour protéger le col de la contamination Choix de flacons avec ou sans thiosulfate Rectangular bottles for better storage with limited space.
Blue cap: For natural, non chlorinated water without sodium thiosulphate.
BouchonEn savoir plus