Imprimer
Chariots utilitaires pour salle propre
Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UC-85-2 UC-85-3 UCP-85-2 UC-55-2 UC-55-3 UCP-55-3 UCP-85-3 UCP-55-2 UC-85-2-ESD UCP-55-3-ESD
139-0589EA 2530 EUR
139-0589 139-0590 139-0591 139-0588 139-0793 139-0794 139-0795 PALBUCP-55-2 PALBUC-85-2-ESD PALBUCP-55-3-ESD
Chariots utilitaires pour salle propre
Chariots
Les chariots pour salle propre sont conçus pour supporter d'importantes charges.
  • Jusqu'à 60 kg par étagère
  • Les bords surélevés permettent d'éviter que du matériel ne roule et ne tombe, ils sont faciles à nettoyer
  • Choix entre 2 ou 3 étagères
  • Étagères pleines ou perforées
  • Roulettes en nylon blanc 130 mm (5") pour salle propre (2 avec freins)
Stainless steel 304 with electropolished finish. Special non-marking, smooth running.
Informations de livraison: Généralement disponible en stock pour livraison directe fournisseur. Livrés emballés à plat avec les instructions de montage.