Imprimer
Armoires murales
Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Q4620 Q4621
132-0400EA 2260 EUR
132-0400 132-0401
Armoires murales
Mobilier Armoires de stockage
Acier inoxydable 304 avec finition électropolie
  • Finition haute qualité
Cdt: Généralement disponible en stock pour une expédition directe auprès du fournisseur. Expédié à plat pour un montage simple par le client. Instructions de montage incluses.