Imprimer
Pantalons, doublés, Portwest Texo, TX16
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX16BKRL TX16BKRXXL TX16BKRS TX16BKRM TX16BKRXL TX16NARXL TX16NARL TX16NARM TX16NARS TX16NARXXL
113-9722EA 50.7 EUR
113-9722 113-9726 113-9724 113-9723 113-9725 113-9735 113-9732 113-9733 113-9734 113-9736
Pantalons, doublés, Portwest Texo, TX16
Tenue de travail
Ces pantalons 60% coton et 40% polyester sont dotés d'une doublure chaude polyester non volumineux pour les environnements plus froid.
  • Poches de genouillère
  • Velcro pour le réglage de l'ourlet
  • Poche pour smartphone
  • Deux poches plaquées arrière avec rabats contrastants
Poids : 245 g/m²