Imprimer
Combinaisons résistant aux produits chimiques, Tyvek® 800 J, modèle TJ 198 Ta
Fournisseur: DuPont
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TJ198TWHXL0025 TJ198TWH3X0025 TJ198TWHSM0025 TJ198TWHMD0025 TJ198TWHLG0025 TJ198TWH2X0025 TJ198TWH4X0025 TJ198TWH5X0025 TJ198TWH6X0025 TJ198TWH7X0025
DUPOTJ198TWHXL0025EA 473 EUR
DUPOTJ198TWHXL0025 DUPOTJ198TWH3X0025 DUPOTJ198TWHSM0025 DUPOTJ198TWHMD0025 DUPOTJ198TWHLG0025 DUPOTJ198TWH2X0025 DUPOTJ198TWH4X0025 DUPOTJ198TWH5X0025 DUPOTJ198TWH6X0025 DUPOTJ198TWH7X0025
Combinaisons résistant aux produits chimiques, Tyvek® 800 J, modèle TJ 198 Ta
Vêtements à usage unique
Ce vêtement léger et robuste bénéficie d'une "technologie imperméable" spécifique qui permet d'obtenir une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques inorganiques à faible concentration et à base d'eau (même sous pression) et les particules dangereuses de petite taille, et offre une imperméabilité aux huiles.
  • Tissu avec traitement antistatique (intérieur uniquement)
  • Léger bien que robuste (<300 g)
  • Capuche, fermeture Tyvek® et rabat auto-adhésif à fermeture éclair pour une protection accrue
  • Rabat auto-adhésif au menton pour assurer l'étanchéité du masque
  • Ajustement élastique aux visage, poignets, chevilles et à la taille pour une tenue optimale
  • Passe-pouces pour éviter que les manches ne remontent
  • Coutures et surpiqûres (orange) pour assurer protection et solidité
Conçu pour les applications très humides exigeant une protection contre les liquides, produits chimiques et/ou une imperméabilité aux huiles. Il est adapté au nettoyage industriel, aux travaux sur les installations pétrochimiques dans les orifices d'évacuation et opérations de maintenance.
Poids: 59 g/m²
Couleur: Blanc (coutures orange)
Certifications: EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, Type 3-B (Attaches supplémentaires au niveau des poignets, des chevilles et de la capuche, et rabat à fermeture éclair requis pour obtenir une étanchéité de type 3) ; Type 4-B/5-B/6-B ; Cat. III
Cdt: 25 par boîte, emballés individuellement.