Imprimer
Lingettes pour salle blanche, BlueSorb® 750
Fournisseur: BERKSHIRE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BS750.0909.20 BS750.1212.20 BS750.0404.40
BERKBS750.0909.20EA 2380 EUR
BERKBS750.0909.20 BERKBS750.1212.20 BERKBS750.0404.40
Lingettes pour salle blanche, BlueSorb® 750
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes sont constituées d'un mélange non tissé et enchevêtré par procédé hydraulique de 55% de cellulose et de 45% de polyester, avec couleur bleue. Cette combinaison de propriétés offre aux lingettes BlueSorb® 750 le niveau de propreté, d'absorption, de résistance à l'abrasion et de compatibilité chimique nécessaire aux applications d'essuyage général et de contrôle anti-éclaboussures.
  • Excellente combinaison de résistance et de propreté du polyester synthétique avec les caractéristiques d'absorption de la cellulose
  • La couleur bleue permet la différenciation et évite la migration dans les zones critiques
  • Douces, absorbantes et solides
  • Faible nombre de substances extractibles et de particules
  • Chimiquement compatibles avec les solutions de nettoyage et de désinfection
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5 et supérieures.
Couleur : bleu
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.