Imprimer
Petri dishes, standard
Fournisseur: BOETTGER PAUL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04.031.2100 04.041.2100
BOET04.031.2100EA 114 EUR
BOET04.031.2100 BOET04.041.2100
Petri dishes, standard
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Made from selected PS, crystal clear.
  • Safe stacking
  • Rigid surfaces
  • Heat-resistant
  • Suitable for automatic filling