Imprimer
Lingettes pour salles propres, présaturées, stériles, Sterile PolySat®
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX3216 TX3213
115-0473EA 564 EUR
115-0473 115-2459
Lingettes pour salles propres, présaturées, stériles, Sterile PolySat®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces lingettes sont fabriquées en substrat de PP 100% traité par fusion-soufflage et sont préhumidifiées avec 70% d'alcool isopropylique et 30% d'eau désionisée (filtré à l'aide d'un filtre 0,2 μm).
  • Gamma irradiated to 10⁻⁶ Sterility Assurance Level to AAMI guidelines
  • Eliminates problems associated with filtration, sterilisation and mixing of alcohol and DI water
  • Packaging allows alcohol wipe down of exterior bag before introduction into sterile suites
  • Soft, versatile wiping substrate
  • Suitable for sterile wiping of production equipment requiring low solvent extractables and low particle generation
Les lingettes stériles PolySat® sont utilisées pour essuyer l'alcool dans les environnements stériles des zones de remplissage pharmaceutiques aseptisées, dans les locaux de production biotechnologique, les laboratoires microbiologiques, les salles stériles et de préparation.
Cdt: Conditionnées en sachets FlexPack refermables.