Le Q55 Sonicator est un processeur ultrasonique compact et efficace idéal pour la désintégration cellulaire standard et d'autres applications à faible volume.
- Faible encombrement - gain de place non négligeable sur la paillasse
- Interrupteur à bouton poussoir ou fonctionnement continu
- Commandes simples
A digital programmable sonicator which is effective for standard cell disruption, DNA/RNA shearing, homogenisation and many other applications. The Q125 is ideal for small samples and for customers that do not plan to scale up to larger volumes in the future.
Fonctionnement programmable par réglage du temps et de l'amplitude
Mode à impulsion empêchant l'accumulation de chaleur dans les échantillons sensibles à la température
Contrôle numérique d'amplitude/intensité
Surveillance de l'énergie en temps réel
A digital programmable sonicator which is effective for standard cell disruption, DNA/RNA shearing, homogenization and many otherapplications. The Q125 is ideal for small samples and for customers that do not plan to scale up to larger volumes in the future.
Informations de livraison: Sonicator package includes generator, converter, power cable, converter cable, wrench set and ¹/₈" diameter probe.