Imprimer
Lingettes pour salles propres, présaturées, stériles, TechniSat®
Fournisseur: Texwipe
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TX3217 TX3214
115-0314EA 560 EUR
115-0314 115-1777
Lingettes pour salles propres, présaturées, stériles, TechniSat®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces lingettes composées d'un mélange polyester/cellulose enchevêtré par procédé hydraulique sont préhumidifiées avec 70% d'alcool isopropylique et 30% d'eau désionisée (filtré à l'aide d'un filtre 0,2 μm). Chaque paquet est irradié aux rayons gamma conformément à un niveau d'assurance de stérilité 10–6.
  • Exemptes de liant, mélange de polyester/cellulose enchevêtré par procédé hydraulique
  • Le conditionnement permet de nettoyer l'alcool du sac extérieur avant son introduction dans les zones stériles
  • Faible génération de particules et de substances extractibles par solvants
  • Idéales pour l'essuyage de mains gantées
Idéales pour le séchage à l'alcool dans des environnements stériles en zones de remplissage aseptisées pharmaceutiques, dans les locaux de production biotechnologique, les laboratoires microbiologiques, les salles stériles et de préparation.
Cdt: Conditionnées dans un emballage FlexPack refermable.