Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, X-légères, 7131132/7131137
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7131132/35 7131132/36 7131132/37 7131132/38 7131132/39 7131132/40 7131132/41 7131132/42 7131132/43 7131132/44 7131132/45 7131132/46 7131132/47 7131132/48 7131137/35 7131137/36 7131137/37 7131137/38 7131137/39 7131137/40 7131137/41 7131137/42 7131137/43 7131137/44 7131137/45 7131137/46 7131137/47 7131137/48
ABEB7131132/35EA 92.5 EUR
ABEB7131132/35 ABEB7131132/36 ABEB7131132/37 ABEB7131132/38 ABEB7131132/39 ABEB7131132/40 ABEB7131132/41 ABEB7131132/42 ABEB7131132/43 ABEB7131132/44 ABEB7131132/45 ABEB7131132/46 ABEB7131132/47 ABEB7131132/48 ABEB7131137/35 ABEB7131137/36 ABEB7131137/37 ABEB7131137/38 ABEB7131137/39 ABEB7131137/40 ABEB7131137/41 ABEB7131137/42 ABEB7131137/43 ABEB7131137/44 ABEB7131137/45 ABEB7131137/46 ABEB7131137/47 ABEB7131137/48
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, X-légères, 7131132/7131137
Chaussures et bottes
Ces chaussures anti-ESD avec dessus en cuir lisse et semelle de marche légère en PU résistent aux hydrocarbures.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec Silver Point
  • Semelle intérieure amovible selon Wave, semelles intérieures orthopédiques
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Semelle en PU légère antidérapante avec système d'absorption des chocs
  • Zone du cou-de-pied avec bande élastique
Colour: White
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC.