Imprimer
Gants tricotés, Showa BO600 / BO605
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BO605-S BO605-M BO605-L BO605-XL BO600-S BO600-M BO600-L BO600-XL BO605-XXL
112-4221EA 53.9 EUR
112-4221 112-4220 112-4219 112-4222 112-4311 112-4310 112-4309 112-4312 112-4223
Gants tricotés, Showa BO600 / BO605
Gants
Ces gants en nylon tricotés sans couture aux poignets élastiqués sont dotés d'un revêtement en polyuréthane sur le bout des doigts. Ce dernier protège la main de toute graisse ou microcoupures.
  • Matière légère, élastique, à faible peluchage
  • Anatomiques, résistants à la déformation
  • Pas d'empreintes sur les objets manipulés
  • Faible risque d'allergie, aucune irritation liée aux coutures
  • Différentes longueurs: Version longue de protection du poignet
Pour des tâches légères d'assemblage dans l'industrie automobile ou du métal, ainsi que dans le domaine logistique.
Colour: White
EN 388 (0131); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (0131X) ; Cat. II