Imprimer
Sous-gants, BO500W
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BO500-S BO500-M BO500-L BO500-XL BO500-XXL
112-5984EA 64.5 EUR
112-5984 112-5983 112-5982 112-5985 112-5986
Sous-gants, BO500W
Gants
Ces gants en nylon tricoté sans couture avec poignets élastiques sont dotés d'un revêtement de paume en PU. Le revêtement protège la main des huiles et de l'abrasion. Idéal pour les tâches d'assemblage légères où une bonne adhérence est nécessaire.
  • Légers, élastiques, peu pelucheux
  • Forme anatomique, résistant à la déformation
  • Dos de la main respirant réduisant la transpiration
  • Risque d'allergie minimal, aucune irritation par les coutures
Les secteurs d'activité appropriés comprennent l'agriculture, la logistique et la construction.
Couleur: Noir
EN 388 (3131); Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (3131X); Cat. II
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant