Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), sabots, X-Light, 7131041/7131042
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7131041/35 7131041/36 7131041/37 7131041/38 7131041/39 7131041/40 7131041/41 7131041/42 7131041/43 7131041/44 7131041/45 7131041/46 7131041/47 7131041/48 7131042/35 7131042/36 7131042/37 7131042/38 7131042/39 7131042/40 7131042/41 7131042/42 7131042/43 7131042/44 7131042/45 7131042/46 7131042/47 7131042/48
ABEB7131041/35EA 93.4 EUR
ABEB7131041/35 ABEB7131041/36 ABEB7131041/37 ABEB7131041/38 ABEB7131041/39 ABEB7131041/40 ABEB7131041/41 ABEB7131041/42 ABEB7131041/43 ABEB7131041/44 ABEB7131041/45 ABEB7131041/46 ABEB7131041/47 ABEB7131041/48 ABEB7131042/35 ABEB7131042/36 ABEB7131042/37 ABEB7131042/38 ABEB7131042/39 ABEB7131042/40 ABEB7131042/41 ABEB7131042/42 ABEB7131042/43 ABEB7131042/44 ABEB7131042/45 ABEB7131042/46 ABEB7131042/47 ABEB7131042/48
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), sabots, X-Light, 7131041/7131042
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique) avec dessus cuir lisse et semelle de marche légère en polyuréthane (résistant aux combustibles).
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec Silver Point
  • Semelle intérieure amovible selon Wave, semelles intérieures orthopédiques
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Semelle en polyuréthane légère antidérapante avec système d'absorption des chocs
  • Coque de protection en acier (200 J)
  • Lanière de cheville pliable, réglable
  • Zone du cou-de-pied avec bande élastique
Colour: White or black
Couleur: Blanc/Noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; SB, A, E, FO, SRC.