Imprimer
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassettes, in Dispenser
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2391EA 338 EUR
720-2391 720-2392 720-2393 720-2394 720-2395 720-2396 720-2397 720-2398 720-2399
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassettes, in Dispenser
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes avec ruban (= rack) pour imprimantes à cassettes Leica et Sakura. Rack de 40 cassettes.
  • Grande ouverture pour la filtration des fluides
  • Charnière et couvercle séparé
  • Angle d'écriture de 45°