Tampons PCR
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Un système optimal de tampon est essentiel pour réussir la PCR. Les kits de Taq ADN polymérase VWR® incluent généralement deux tampons différents, un tampon Key et un tampon Extra qui sont adaptés aux différents besoins de la PCR. Tous les tampons contiennent du Tris et 15 mM de MgCl₂ (Concentration finale de 1,5 mM MgCl₂). MgCl₂ en complément pour faciliter l'optimisation est incluse dans une fiole séparée.
Tampon Key : tampon Key (NH4+) offre une excellente amplification du signal (haut rendement) et minimise le besoin d'optimisation de la concentration de Mg2+ ou de la température de recuisson de la plupart des systèmes avec modèles d'amorce.
Tampon Extra : le tampon Extra est le tampon classique de potassium (K+). Tampon Extra favorise une haute spécificité. L'optimisation minutieuse des températures de recuisson et des concentrations de Mg2+ peut être nécessaire.
Tampon de combinaison : le tampon de combinaison est un mélange exclusif de K+ et de NH4+. Il associe une haute spécificité avec un bon rendement du produit et une grande tolérance à l'optimisation des températures de recuisson et des concentrations en Mg2+ grâce à sa formulation équilibrée d'ammonium et de potassium.
Tampons pour modèles riches en GC : combinés avec VWR® TEMPase, les tampons GC favorisent d'excellents résultats d'amplification avec des cibles de degrés variables de contenu GC. Cela confirme que le choix du tampon est essentiel pour réussir une amplification.