Imprimer
Test tubes, disposable
Fournisseur: SEMADENI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1594 2168
SEMA1594EA 36.5 EUR
SEMA1594 SEMA2168
Test tubes, disposable
Tubes Tubes à essais
PS, clear.
  • Good thermal resistance
  • Good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.