Imprimer
Septa GC, Marathon
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
313P3211 313P3233 313P3240
555-8180EA 133 EUR
555-8180 555-8182 555-8184
Septa GC, Marathon
Septa
Made of low-bleed silicone, these septa have excellent mechanical properties and are ideal for demanding GC-MS applications.
  • Pré-percé pour des performances fiables
  • Jusqu'à 400 injections par septum
  • Température maximale de 400 °C