Imprimer
Cassettes, à ruban, ActivFlo™ Routine I
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39LC-500-1-L 39LC-500-1 39LC-500-9-L 39LC-500-4 39LC-500-4-L 39LC-500-5 39LC-500-5-L 39LC-500-6 39LC-500-6-L 39LC-500-7 39LC-500-7-L 39LC-500-8 39LC-500-3 39LC-500-9 39LC-500-2-L 39LC-500-8-L 39LC-500-3-L 39LC-500-10 39LC-500-10-L 39LC-500-11 39LC-500-11-L 39LC-500-2
720-2278EA 136 EUR
720-2278 720-2277 720-2470 720-2459 720-2460 720-2461 720-2462 720-2463 720-2464 720-2465 720-2466 720-2467 720-2457 720-2469 720-2456 720-2468 720-2458 720-2451 720-2452 720-2453 720-2454 720-2455
Cassettes, à ruban, ActivFlo™ Routine I
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes ActivFlo Routine I sont des cassettes de traitement dotées d'un évent latéral breveté pour un échange maximal de liquides. L'augmentation de l'échange de fluides génère une réduction de l'incidence des tissus non fixés ou insuffisamment traités et une fixation/traitement plus rapide des échantillons de tissu. Ces cassettes sont équipées de couvercles monobloc seccables pour un retrait facile. Les cassettes sont conçues pour optimiser les processus dans l'imprimante à cassettes IP C Leica. Ils offrent
  • Zone de marquage
En savoir plus