Imprimer
VWR®, Minuterie numérique, quatre canaux, avec horloge
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
609-0194EA 95.8 EUR
609-0194 609-0226
VWR®, Minuterie numérique, quatre canaux, avec horloge
Minuteurs Minuteurs numériques
Ces minuteries numériques permettent le réglage simultané de quatre canaux distincts dans n'importe quelle combinaison de compte à rebours ou de compte à rebours (chronomètre).
  • Le mode de temporisation arrête la minuterie pour les périodes d'arrêt en amont et en aval
  • Horloge 12/24 heures « heure du jour »
  • Grand écran clair d'une ligne de 19 mm permettant une visualisation depuis l'autre bout du laboratoire
  • Capacité de 99 h, 59 min, 59 s par pas de 1 s (±0,01 %)
  • Alarme extra forte pendant 1 min, ou peut être désactivée manuellement
  • La mémoire unique affiche le compte à rebours programmé précédemment
Lorsque le décompte est terminé, le minuteur commence à compter le temps pour voir le temps écoulé depuis l'alarme.
Certifications: Conforme aux normes ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA.
Informations de livraison: Fourni avec clip, support, aimant et pile.