Imprimer
Cassettes pour biopsie IP ActivFlo I, à ruban
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39LC-605-1-L 39LC-605-9-L 39LC-605-7-L 39LC-605-10-L 39LC-605-8-L 39LC-605-11-L 39LC-605-2-L 39LC-605-3-L 39LC-605-4-L 39LC-605-5-L 39LC-605-6-L
720-2362EA 169 EUR
720-2362 720-2650 720-2646 720-2492 720-2648 720-2494 720-2496 720-2498 720-2640 720-2642 720-2644
Cassettes pour biopsie IP ActivFlo I, à ruban
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes pour biopsie IP ActivFlo I sont dotées d'une conception de pores « Fluidic Flow » brevetée pour un échange de réactif maximal. Avec leur taille de pores de 0,67 mm, les cassettes incluent une conception innovante des pores en forme de V qui aspire le liquide et évacue l'air. Les cassettes sont équipées de parois inclinées, qui créent un panier pour la gestion des petits tissus. Ces cassettes monobloc à « couvercles sécables » ont été conçues pour l'imprimante à cassettes IP C Leica, avec
  • Disponibles pour faciliter le chargement de l'imprimante
  • 1000 cassettes à ruban en onze couleurs