Imprimer
Stylo à pointe diamant
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DS4DI DS3 DS3DI DS2F DS1F
811-0102EA 42.6 EUR
811-0102 811-0110 811-0111 OUTIDS2F OUTIDS1F
Stylo à pointe diamant
Stylos Stylos à encre
Une pointe diamant est insérée dans stylo hexagonal en aluminium de 8 mm.
  • Mine de diamant de recharge
  • Pointe de 1,9 mm