Imprimer
Colonnes HPLC, Fluophase
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
82705-052130 82705-254630 82705-153030
HYPE82705-052130EA 1070 EUR
HYPE82705-052130 HYPE82705-254630 HYPE82705-153030
Colonnes HPLC, Fluophase
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes à phase perfluorée offrent une sélectivité unique.
  • Rétention et sélectivité accrues pour les composés halogénés
  • Idéal pour l'analyse des taxanes