Imprimer
Sodium chlorure pour adoucisseur d'eau
Marques : SMEG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
980103 SALE
SMEG980103EA 55.8 EUR
SMEG980103 SMEGSALE
Sodium chlorure pour adoucisseur d'eau
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Indice Merck: 14,08599