Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Arrow, 38600/38602
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38600/36 38600/37 38600/38 38600/39 38600/40 38600/41 38600/42 38600/43 38600/44 38600/45 38600/46 38600/47
ABEB38600/36EA 84.9 EUR
ABEB38600/36 ABEB38600/37 ABEB38600/38 ABEB38600/39 ABEB38600/40 ABEB38600/41 ABEB38600/42 ABEB38600/43 ABEB38600/44 ABEB38600/45 ABEB38600/46 ABEB38600/47
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Arrow, 38600/38602
Chaussures et bottes
ESD clogs made from perforated leather, leather lining and a non foldable but adjustable heel strap. See model 38200.
  • Padded instep area with elastic band and Velcro® fastening at the heel
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Abrasion and slip resistant PU sole
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, SRA.