Imprimer
Instrument trays, rectangular
Fournisseur: Agencinox
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1252 1242
AGEN1252EA 183 EUR
AGEN1252 AGEN1242
Instrument trays, rectangular
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Stainless steel, 18/10.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance