Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Arrow, 38200/38210
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38200/36 38200/37 38200/38 38200/39 38200/40 38200/41 38200/42 38200/43 38200/44 38200/45 38200/46 38200/47 38210/36 38210/37 38210/38 38210/39 38210/40 38210/41 38210/42 38210/43 38210/44 38210/45 38210/46 38210/47
ABEB38200/36EA 72.5 EUR
ABEB38200/36 ABEB38200/37 ABEB38200/38 ABEB38200/39 ABEB38200/40 ABEB38200/41 ABEB38200/42 ABEB38200/43 ABEB38200/44 ABEB38200/45 ABEB38200/46 ABEB38200/47 ABEB38210/36 ABEB38210/37 ABEB38210/38 ABEB38210/39 ABEB38210/40 ABEB38210/41 ABEB38210/42 ABEB38210/43 ABEB38210/44 ABEB38210/45 ABEB38210/46 ABEB38210/47
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Arrow, 38200/38210
Chaussures et bottes
Sabots anti-décharge électrostatique avec partie supérieure en cuir lisse, doublure en cuir et lanière au niveau du talon pliable et réglable.
  • La semelle en polyuréthane est résistante à l'abrasion et antidérapante
  • Traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
Colour: White or black
Couleur: Blanc/Noir
Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, SRA.