Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), à lacets, Reflexor®, 35700/35710
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35710/44 35710/41 35710/42 35710/43 35710/40 35710/45 35710/46
114-6459EA 140 EUR
114-6459 114-6456 114-6457 114-6458 114-6455 114-6460 114-6461
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), à lacets, Reflexor®, 35700/35710
Chaussures et bottes
Sabot anti-décharge électrostatique en cuir lisse, doublure en cuir et semelle de marche en PU résistant au combustible.
  • Extrêmement légères, semelle de marche en PU antidérapante
  • Deux assises plantaires Reflexor® remplaçables (une voûte plantaire massante et une voûte plantaire lisse et confortable)
  • Semelles intérieures orthopédiques possibles
Couleur: Blanc ou noir
DIN EN 61340 (ESD), BGR 191, EN ISO 20347:2012; O1, SRC
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRB