Imprimer
Chaussures de travail, à lacets, X-légères, 711133/711138
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
711133/35 711133/36 711133/37 711133/38 711133/39 711133/40 711133/41 711133/42 711133/43 711133/44 711133/45 711133/46 711133/47 711133/48 711138/35 711138/36 711138/37 711138/38 711138/39 711138/40 711138/41 711138/42 711138/43 711138/44 711138/45 711138/46 711138/47 711138/48
ABEB711133/35EA 96.3 EUR
ABEB711133/35 ABEB711133/36 ABEB711133/37 ABEB711133/38 ABEB711133/39 ABEB711133/40 ABEB711133/41 ABEB711133/42 ABEB711133/43 ABEB711133/44 ABEB711133/45 ABEB711133/46 ABEB711133/47 ABEB711133/48 ABEB711138/35 ABEB711138/36 ABEB711138/37 ABEB711138/38 ABEB711138/39 ABEB711138/40 ABEB711138/41 ABEB711138/42 ABEB711138/43 ABEB711138/44 ABEB711138/45 ABEB711138/46 ABEB711138/47 ABEB711138/48
Chaussures de travail, à lacets, X-légères, 711133/711138
Chaussures et bottes
Ces chaussures antistatiques à partie supérieure en cuir lisse, matériau réfléchissant et semelle de marche légère en PU résistent au combustibles.
  • Perspiration-absorbent, silver point lining
  • Replaceable active comfort insole provides optimised comfort, orthopaedic insoles possible
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Lightweight PU sole with high slip resistance and shock-absorbing system
Pour une utilisation dans les cuisines et dans l'agro-alimentaire.
Couleur: Noir ou blanc
Certifications: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O2, FO, SRC