VersiPlates comprise strips of eight tubes linked to each other forming the familiar 12×8 or 96-well ANSI/SBS format. The small tear points between strips enable a single strip or as many as required for the individual experiment to be separated.
Easier sample handling as multiple strips of samples can be handled simultaneously
Reduced consumables waste as only the required numbers of strips need to be removed with the remainder being stored for the next experiment
Can be used in instruments with or without a VersiFrame
Reusable PC frame can serve as a useful rack for a VersiPlate or any number of low profile strip tubes and facilitates sample loading into thermal cyclers
The low profile format of the VersiPlate lessens dead volume, which reduces sample evaporation
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.