Imprimer
Gants industriels, Showa 377
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
377-6/S 377-8/L 377-9/XL 377-10/XXL 377-7/M
112-5809EA 1310 EUR
112-5809 112-5811 112-5812 112-5808 112-5810
Gants industriels, Showa 377
Gants
Ces gants tricotés sans couture en polyester/nylon sont dotés d'un revêtement de mousse en nitrile qui protège les mains des huiles, des hydrocarbures, des graisses et de l'abrasion. Les gants étant imperméables, ils sont adaptés aux environnements humides ou graisseux.
  • Entièrement enduits, revêtement supplémentaire sur la paume
  • Poignet tricoté renforcé, bord dentelé, forme anatomique
  • Robuste, grande dextérité et bonne résistance aux déchirures
  • Préhension longue durée optimale
Idéaux pour les assemblages légers dans les industries de la construction, et dans les secteurs maritime et de la pétrochimie.
Certifications: EN 388:2016 (4121X); Cat. II