Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Vitoject® 890
Fournisseur: KCL by Honeywell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
890.9 890.10 890.11 890.8
112-1321EA 330 EUR
112-1321 112-1322 112-1323 112-4659
Gants résistants aux produits chimiques, Vitoject® 890
Gants
Ce gant 100% haute résistance chimique fluorocarbure Viton (caoutchouc fluorocarboné) est fabriqué en utilisant la technologie du procédé Vulkoject.
  • Procédé de moulage par injection respectueux de l'environnement, sans solvant
  • Bord roulé, lisse, poudré
  • Très bonne adaptabilité aux différentes températures, très haute étanchéité aux gaz
  • Forme large permettant de porter des gants dessous (protection thermique)
  • Excellente faible dégradation
  • Bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (pétrochimie)
Parfait pour travailler avec les hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène, etc.), les hydrocarbures chlorés (Tri, Per, etc.), les carburants, les acides agressifs et de nombreux autres produits chimiques. Le matériau est également très résistant à l'ozone et à la lumière du soleil (UV).
Certifications: EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374-1 Type A (DFGKLM); Cat. III; AQL <0,65