Imprimer
Sous-gants, Showa B0610
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BO610-S BO610-M BO610-L BO610-XL
112-5989EA 41.1 EUR
112-5989 112-5988 112-5987 112-5990
Sous-gants, Showa B0610
Gants
Ces gants tricotés sans couture et avec poignets élastiqués sont fabriqués en nylon. Ils sont sans revêtement et offrent une dextérité et une sensation tactile optimales.
  • Matière légère, élastique, à faible peluchage
  • Résistant à la déformation
  • Faible risque d'allergie, aucune irritation liée aux coutures
  • Grande liberté de mouvement au niveau du poignet
Idéaux pour les tâches d'assemblage dans la logistique ou la métallurgie.
Certifications: Cat. I