Imprimer
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-624SilMS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26059-4950 26059-3330 26059-3390 26059-3410 26059-3960 26059-4080 26059-3320
555-8781EA 675 EUR
555-8781 555-8788 555-8787 555-8786 555-8785 555-8784 555-8789
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-624SilMS
Colonnes pour chromatographie
Colonne à stabilité thermique élevée, idéale pour l'analyse des composés organiques volatils.
  • Stabilité thermique élevée : température maximale de 320 °C
  • Hautement inerte : excellente forme de pic pour un large éventail de composés