Imprimer
Chaussures de travail anti-décharge électrostatique, sabots, ALPRO par Birkenstock®, C100
Fournisseur: LIEFERSERVICE UND LOGISTIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
061418/36 061400/44 061400/45 061400/46 061400/47 061400/48 061400/39 061400/40 061400/41 061400/42 061400/43 061418/37 061418/38 061418/39 061418/40 061418/41 061418/42 061410/39 061410/45 061410/46 061410/47 061410/48 061410/40 061410/41 061410/42 061410/43 061410/44 061408/36 061408/37 061408/38 061408/39 061408/40 061408/41 061408/42 061390/46 061398/42 061398/41 061398/40 061398/39 061398/38 061398/37 061398/36 061390/47 061390/45 061390/44 061390/43 061390/42 061390/41 061390/40 061390/39 061390/48
114-4779EA 108 EUR
114-4779 114-6179 114-6180 114-6181 114-6182 114-6183 114-6174 114-6175 114-6176 114-6177 114-6178 114-4780 114-4781 114-4782 114-4783 114-4784 114-4785 114-4769 114-4775 114-4776 114-4777 114-4778 114-4770 114-4771 114-4772 114-4773 114-4774 114-6184 114-6185 114-6186 114-6187 114-6188 114-6189 114-6190 114-4759 114-4768 114-4767 114-4766 114-4765 114-4764 114-4763 114-4762 114-4760 114-4758 114-4757 114-4756 114-4755 114-4754 114-4753 114-4752 114-4761
Chaussures de travail anti-décharge électrostatique, sabots, ALPRO par Birkenstock®, C100
Chaussures et bottes
Sabots respirants anti-décharge électrostatique en cuir lisse avec semelle intérieure liège-latex et semelle extérieure anti-dérapante.
  • Plage de résistance comprise entre 105 et 3,4×107 ohm
  • Anti-dérapante, semelle résistante à l'abrasion (conforme à la norme DIN 4843 partie 100)
  • Brides de talon et de cou-de-pied réglables
  • Forme anatomique et talon profond
  • Semelle en liège rembourrée
Pour toutes les zones où une meilleure protection contre les décharges électrostatiques est nécessaire.
Couleur : blanc/bleu
Certifications: EN ISO 61340