Imprimer
Double spatulas
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3111 3112 3113 3114 3110
BOCH3111EA 49.8 EUR
BOCH3111 BOCH3112 231-0238 BOCH3114 231-2184
Double spatulas
Spatules
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).