Imprimer
Chaises BIMOS, Basic ESD
Fournisseur: bimos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9155E-238-9801 9151E-2571 9158E-9801 9155E257123852 9155E-9802 9158E-2571-521
BIMO9155E-238-9801EA 525 EUR
BIMO9155E-238-9801 BIMO9151E-2571 BIMO9158E-9801 BIMO9155E257123852 BIMO9155E-9802 BIMO9158E-2571-521
Chaises BIMOS, Basic ESD
Chaises
Design ergonomique, excellentes propriétés pour salle blanche et système anti-décharge électrostatique fiable : les exigences concernant les chaises de travail sont élevées. Pourtant, les chaises Cleanroom Basic ESD répondent à tous ces critères et offrent un niveau de qualité élevé dans le processus.
  • Garniture conductrice grand confort : choix de tissu ou de cuir synthétique
  • Assise et dossier réglables en hauteur
  • Le châssis est disponible en noir ou en gris clair
  • Choix de trois mécanismes : dossier à contact, dossier à contact avec inclinaison réglable de l'assise et mécanisme synchrone avec réglage du poids
  • Composants en acier avec revêtement conducteur
  • Cinq roulettes/patins à volume conducteur
  • Base 5 étoiles
La chaise Basic ESD a des coques conductrices. Elle est équipée d'un châssis solide à cinq pieds aux lignes planes et fabriqué en tubes en acier avec revêtement de résine époxy, et offre une bonne stabilité.
Certifications: Conformes à la norme DIN 68877, décharge et résistance de surface conformément à la norme EN61340-5-1
Certificat allemand GS « test de sécurité »
Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Règlement EWG n° 1836/93 et
système de gestion environnementale DIN EN ISO 14001