Imprimer
Tamis cellulaires pour pointes de pipettes 1000 µl, Flowmi™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H136800040 H136800070
734-5950EA 285 EUR
734-5950 734-2709
Tamis cellulaires pour pointes de pipettes 1000 µl, Flowmi™
Tamis cellulaires
Les tamis cellulaires Flowmi™ assurent un filtrage rapide et efficace des échantillons de faible volume (jusqu'à 1000 µl) et garantissent une préservation inégalée du volume d'échantillon.
  • Préserve le volume lors du filtrage de petits volumes d'échantillons
  • Élimine les agrégats cellulaires et crée des suspensions uniformes de cellules individuelles
  • Réduit le risque de colmatage des instruments FLOW ou FACS en filtrant efficacement les débris cellulaires
  • Stérile : porosité de 40 ou 70 µm
Flowmi™ est recommandé pour une utilisation avec des échantillons ayant une concentration maximale de 2 millions de cellules/ml (40 µm) ou 4 millions de cellules/ml (70 µm). À utiliser avec des pointes de pipette ; Flowmi™ s'adapte à la plupart des pointes de 1 000 µl, notamment Fisherbrand Sure-One, VWR®, Axygen, Nichiryo et Eppendorf, entre autres. Le plateau compact contient 50 filtres cellulaires Flowmi™ prêts à être fixés à votre pointe ; il est doté d'un couvercle coulissant pour une utilisation facile d'une seule main.
Cdt: Packed in a re-sealable bag to maintain sterility when used in a laminar flow or biohazard hood.
Attention: Sterilised products are not returnable.