Imprimer
Système de remplissage des boîtes de Petri, PetriSwiss PS200 et PS400
Fournisseur: BioTool
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
960000-UK 960000-EU 960000-CH 950000-UK 950000-EU 950000-CH
BTOL960000-UKEA 24860 EUR
BTOL960000-UK 710-1685 710-1684 BTOL950000-UK 710-1681 710-1680
Système de remplissage des boîtes de Petri, PetriSwiss PS200 et PS400
Automates de distribution pour boîtes de Petri
Les systèmes Petriswiss PS 200 et 400 remplissent et empilent automatiquement les boîtes dans les racks de sécurité amovibles. L'appareil prend la boîte la plus basse et la place, séparée de son couvercle, dans la chambre de remplissage protégée par UV. Lors du remplissage de cette boîte, l'appareil, simultanément, rempile la boîte remplie et prépare la boîte à remplir suivante. Dès que le PetriRack 1 est traité complètement, l'appareil déplace d'un cran le carrousel et redémarre ce processus jusqu'à ce que toutes les colonnes soient traitées. L'appareil s'arrête après un cycle complet et permet de remplacer toutes les boîtes manuellement ou par remplacement de racks préremplis. Ce principe exclusif de rack amovible permet de préremplir les racks et de les charger sur le carrousel à tout moment. Les boîtes peuvent être stockées dans le rack, dans un support stable et sûr. L'arrêt de l'appareil pour sa recharge est réduit au minimum. Système PS 400 complet avec carrousel d'une capacité de 400 unités.
  • Fonctionnement rapide et fiable
  • Gélose parfaitement lisse grâce à la conception à double tête de la pompe
  • Temps d'interruption minimal grâce aux racks amovibles
  • Fonctionnement simple grâce à un écran tactile couleur
  • Chargement et déchargement des boîtes en toute sécurité et sans effort